Imprimer
m-β-Hydroxyethylsulphonyl aniline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A3204-1G A3204-5G
TCIAA3204-1GEA 86.9 EUR
TCIAA3204-1G TCIAA3204-5G
m-β-Hydroxyethylsulphonyl aniline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
m-β-Hydroxyethylsulphonyl aniline
Formule: C₈H₁₁NO₃S
Numéro MDL: MFCD00044070
Numéro CAS: 5246-57-1
EINECS: 226-046-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C