(2-Acetoxyethoxy)methyl Acetate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
A3163-1G
A3163-5G
TCIAA3163-1GEA
27.5
EUR
TCIAA3163-1G
TCIAA3163-5G
(2-Acetoxyethoxy)methyl Acetate ≥96.0% (par GC)
(2-Acetoxyethoxy)methyl Acetate
Formule:
C₇H₁₂O₅ Point d'ébullition: 116°C |
Numéro MDL:
MFCD09031327 Numéro CAS: 59278-00-1 EINECS: 261-686-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Acid Value | max. 3.0 |