Biotin-C5-Amine ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
5-(Biotinamido)pentylamine, N-(5-Aminopentyl)biotinamide, N-(5-Aminopentyl)-5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide
A3155-100MG
A3155-25MG
TCIAA3155-100MGEA
373
EUR
TCIAA3155-100MG
TCIAA3155-25MG
Biotin-C5-Amine ≥95.0% (par HPLC)
Biotin-C5-Amine
Formule:
C₁₅H₂₈N₄O₂S Point de fusion: 122°C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00216002 Numéro CAS: 115416-38-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) (CAD) | min. 95.0 area% |
Melting point | 122.0 to 126.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +40.0 to +44.0 deg (C=0.03, MeOH) |