Imprimer
5-Bromo-3-fluoropyridin-2-amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A3138-200MG A3138-1G
TCIAA3138-200MGEA 35.2 EUR
TCIAA3138-200MG TCIAA3138-1G
5-Bromo-3-fluoropyridin-2-amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Bromo-3-fluoropyridin-2-amine
Formule: C₅H₄BrFN₂
Numéro MDL: MFCD11848483
Numéro CAS: 748812-37-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C