Imprimer
5-Azoniaspiro[4.4]nonane bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A3101-1G A3101-5G
TCIAA3101-1GEA 73.7 EUR
TCIAA3101-1G TCIAA3101-5G
5-Azoniaspiro[4.4]nonane bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-Azoniaspiro[4.4]nonane bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formule: C₁₀H₁₆F₆N₂O₄S₂
Numéro CAS: 706759-44-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7800d6b2fa7fc64f422daae40dcc45a62e10b1f&vid=e7800d6b2fa7fc64f422daae40dcc45a62e10b1f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C