Imprimer
5-Aminovaleric acid hydrobromide, faible teneur en eau ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Homopiperidinic acid hydrobromide, 5-Aminopentanoic acid hydrobromide, 5-AVABr
A3094-1G A3094-5G
TCIAA3094-1GEA 84.7 EUR
TCIAA3094-1G TCIAA3094-5G
5-Aminovaleric acid hydrobromide, faible teneur en eau ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-Aminovaleric acid hydrobromide
Formule: C₅H₁₁NO₂·HBr
MW: 198.06 g/mol
Numéro CAS: 2173111-73-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e91d81ef5c7c506f8b84aecb0f967c9f6e483461&vid=e91d81ef5c7c506f8b84aecb0f967c9f6e483461&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Water max. 250 ppm