Imprimer
5-Azoniaspiro[4.4]nonane iodide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A3093-1G A3093-5G
TCIAA3093-1GEA 56.1 EUR
TCIAA3093-1G TCIAA3093-5G
5-Azoniaspiro[4.4]nonane iodide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-Azoniaspiro[4.4]nonane iodide
Formule: C₈H₁₆IN
Numéro CAS: 45650-35-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd4083afc4cfb0c9f04237daf94d1ae22b62ee0c&vid=bd4083afc4cfb0c9f04237daf94d1ae22b62ee0c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %