Imprimer
4-(3-Nitrophenyl)-1,3-thiazol-2-amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-4-(3-nitrophenyl)thiazole, 4-(3-Nitrophenyl)thiazol-2-amine
A3086-1G A3086-200MG
TCIAA3086-1GEA 118 EUR
TCIAA3086-1G TCIAA3086-200MG
4-(3-Nitrophenyl)-1,3-thiazol-2-amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(3-Nitrophenyl)-1,3-thiazol-2-amine
Formule: C₉H₇N₃O₂S
MW: 221.24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022455
Numéro CAS: 57493-24-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 187.0 to 191.0 deg-C