Imprimer
H-Phg(4-Cl)-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
A3077-1G A3077-5G
TCIAA3077-1GEA 38.5 EUR
TCIAA3077-1G TCIAA3077-5G
H-Phg(4-Cl)-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
H-Phg(4-Cl)-OH
Formule: C₈H₈ClNO₂
Numéro MDL: MFCD03701467
Numéro CAS: 67336-19-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +126 to +140 deg (C=1, 1N HCl)