Imprimer
(4-Aminobenzyl)phosphonic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4-Aminobenzyl)phosphonic Acid
A3072-200MG A3072-1G
TCIAA3072-200MGEA 63.8 EUR
TCIAA3072-200MG TCIAA3072-1G
(4-Aminobenzyl)phosphonic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(4-Aminobenzyl)phosphonic acid
Formule: C₇H₁₀NO₃P
Point de fusion: 325°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00070204
Numéro CAS: 5424-27-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de0bba207a9163e41ff14b730cdb0e3c4386059f&vid=de0bba207a9163e41ff14b730cdb0e3c4386059f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %