Imprimer
5-Pyridin-4-yl[1,3,4]thiadiazol-2-ylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A3038-1G A3038-5G
TCIAA3038-1GEA 33 EUR
TCIAA3038-1G TCIAA3038-5G
5-Pyridin-4-yl[1,3,4]thiadiazol-2-ylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Pyridin-4-yl[1,3,4]thiadiazol-2-ylamine
Formule: C₇H₆N₄S
Numéro MDL: MFCD00473692
Numéro CAS: 2002-04-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b07687858922df4596163257d09f9640ba8ad611&vid=b07687858922df4596163257d09f9640ba8ad611&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %