5-Amino-3-(4-chlorophenyl)-1-phenylpyrazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
A3033-1G
A3033-5G
TCIAA3033-1GEA
60.5
EUR
TCIAA3033-1G
TCIAA3033-5G
5-Amino-3-(4-chlorophenyl)-1-phenylpyrazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Amino-3-(4-chlorophenyl)-1-phenylpyrazole
Formule:
C₁₅H₁₂ClN₃ |
Numéro MDL:
MFCD00197059 Numéro CAS: 19652-14-3 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 190.0 to 194.0 deg-C |