Imprimer
Acacetine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5,7-Dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one, Linarisenin, 5,7-Dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 4'-Methoxy-5,7-dihydroxyflavone, 5,7-Dihydroxy-4'-methoxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4-benzopyrone, Linarigenin, Buddleoflavonol, 4'-Methoxyapigenin
A3013-100MG A3013-25MG
TCIAA3013-100MGEA 467 EUR
TCIAA3013-100MG TCIAA3013-25MG
Acacetine ≥98.0% (par GC)
Acacetine
Formule: C₁₆H₁₂O₅
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00016936
Numéro CAS: 480-44-4
EINECS: 207-552-3
Merck Index: 14,00013
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %