Imprimer
2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A2988-1G A2988-5G
TCIAA2988-1GEA 46.2 EUR
TCIAA2988-1G TCIAA2988-5G
2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine
Formule: C₆H₆BrN₃O₂
Numéro MDL: MFCD00092197
Numéro CAS: 100367-40-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92b9b4f3316c51758ae5d847703dc45251c2eb4b&vid=92b9b4f3316c51758ae5d847703dc45251c2eb4b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C