4-[(6-Acryloyloxy)hexyloxy]-4'-cyanobiphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
A2986-1G
A2986-5G
TCIAA2986-1GEA
132
EUR
TCIAA2986-1G
TCIAA2986-5G
4-[(6-Acryloyloxy)hexyloxy]-4'-cyanobiphenyl ≥98.0% (par GC)
4-[(6-Acryloyloxy)hexyloxy]-4'-cyanobiphenyl
Formule:
C₂₂H₂₃NO₃ Point de fusion: 71°C |
Numéro MDL:
MFCD16293619 Numéro CAS: 89823-23-4 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |