5-Aminovaleric acid Hydroiodide, faible teneur en eau ≥97.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
5-Aminopentanoic acid Hydroiodide, 5-AVAI, Homopiperidinic acid Hydroiodide, 5-Aminovaleric Acid Hydroiodide, 5-AVAI (Low water content), Homopiperidinic acid Hydroiodide (Low water content), 5-Aminopentanoic acid Hydroiodide (Low water content)
A2984-1G
A2984-5G
TCIAA2984-1GEA
106
EUR
TCIAA2984-1G
TCIAA2984-5G
5-Aminovaleric acid Hydroiodide, faible teneur en eau ≥97.0% (par azote total et analyse par titration)
5-Aminovaleric acid Hydroiodide
Formule:
C₅H₁₁NO₂·HI |
Numéro CAS:
1705581-28-7 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |
Water | max. 200 ppm |