Imprimer
(1,5-Cyclooctadiene)iridium(I)-2,4-pentanedionate
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ir(acac)(COD), (Acetylacetonato)(1,5-cyclooctadiene)iridium(I), Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)iridium(I), 1,5-Cyclooctadiene(acetylacetonato)iridium(I), Ir(acac)(cod)
A2981-200MG A2981-1G
TCIAA2981-200MGEA 74.8 EUR
TCIAA2981-200MG TCIAA2981-1G
(1,5-Cyclooctadiene)iridium(I)-2,4-pentanedionate
(1,5-Cyclooctadiene)iridium(I)-2,4-pentanedionate
Formule: C₁₃H₁₉O₂Ir
MW: 399.51 g/mol
Point de fusion: 155°C
Numéro MDL: MFCD08273779
Numéro CAS: 12154-84-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystaline
Elemental analysis (Carbon) 37.10 to 41.00 %