Imprimer
3-Amino-4-(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2971-1G A2971-5G
TCIAA2971-1GEA 107 EUR
TCIAA2971-1G TCIAA2971-5G
3-Amino-4-(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Amino-4-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₅F₃N₂
MW: 162.11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00173960
Numéro CAS: 175204-80-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6efc5cd209085852f282cccaaa2115458a2137a&vid=a6efc5cd209085852f282cccaaa2115458a2137a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C