Atipamezole hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
4-(2-Ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-1H-imidazole Hydrochloride, Atipamezole Hydrochloride, 4-(2-Ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-1H-imidazole hydrochloride
A2956-25MG
A2956-100MG
TCIAA2956-25MGEA
104
EUR
TCIAA2956-25MG
TCIAA2956-100MG
Atipamezole hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Atipamezole hydrochloride
Formule:
C₁₄H₁₆N₂·HCl |
Numéro MDL:
MFCD06407819 Numéro CAS: 104075-48-1 Merck Index: 14,00861 |
|
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 218.0 to 222.0 deg-C |