Imprimer
2-Amino-5-chloro-4-methylpyridine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-chloro-4-picoline
A2945-1G A2945-5G
TCIAA2945-1GEA 33 EUR
TCIAA2945-1G TCIAA2945-5G
2-Amino-5-chloro-4-methylpyridine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Amino-5-chloro-4-methylpyridine
Formule: C₆H₇ClN₂
MW: 142.5900 g/mol
Numéro MDL: MFCD06410759
Numéro CAS: 36936-27-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a49b84ec32069743fc718107f8f5b2ae1a068faf&vid=a49b84ec32069743fc718107f8f5b2ae1a068faf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C