Imprimer
Acide 3-amino-o-anisique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Amino-o-anisic acid, 3-Amino-2-methoxybenzoic acid
A2938-1G A2938-5G
TCIAA2938-1GEA 82.5 EUR
TCIAA2938-1G TCIAA2938-5G
Acide 3-amino-o-anisique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3-amino-o-anisique
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167.16 g/mol
Numéro MDL: MFCD09701221
Numéro CAS: 861306-04-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5104a69ba1625b7ed1721a4a3cfd57848741023&vid=a5104a69ba1625b7ed1721a4a3cfd57848741023&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C