Imprimer
2-Acetoxypropionic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A2931-1G A2931-5G
TCIAA2931-1GEA 46.2 EUR
TCIAA2931-1G TCIAA2931-5G
2-Acetoxypropionic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Acetoxypropionic acid
Formule: C₅H₈O₄
Point d'ébullition: 127°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00674491
Numéro CAS: 535-17-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db3c4ae26bc4af5031aabde3c49c765ee74599a8&vid=db3c4ae26bc4af5031aabde3c49c765ee74599a8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %