2-Amino-3-bromo-5,6-dimethylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
6-Amino-5-bromo-2,3-lutidine, 3-Bromo-5,6-dimethylpyridin-2-amine
A2925-1G
A2925-5G
TCIAA2925-1GEA
90.2
EUR
TCIAA2925-1G
TCIAA2925-5G
2-Amino-3-bromo-5,6-dimethylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-3-bromo-5,6-dimethylpyridine
Formule:
C₇H₉BrN₂ MW: 201.07 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD04039386 Numéro CAS: 161091-49-2 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 114.0 to 118.0 deg-C |