Imprimer
4-Amino-5-chloro-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
A2918-200MG A2918-1G
TCIAA2918-200MGEA 45.1 EUR
TCIAA2918-200MG TCIAA2918-1G
4-Amino-5-chloro-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Amino-5-chloro-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid
Formule: C₉H₈ClNO₃
Numéro MDL: MFCD12923204
Numéro CAS: 123654-26-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %