Imprimer
Fmoc-Glu-OAll ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Fmoc-L-glutamic acid 1-allyl ester, Fmoc-Glu-allyl ester, Fmoc-Glu-OAll, 1-Allyl N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamic acid 1-Allyl ester, 1-Allyl N-Fmoc-L-glutamate, N-Fmoc-L-glutamic acid 1-Allyl ester
A2909-5G A2909-1G
TCIAA2909-5GEA 190 EUR
TCIAA2909-5G TCIAA2909-1G
Fmoc-Glu-OAll ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fmoc-Glu-OAll
Formule: C₂₃H₂₃NO₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00467718
Numéro CAS: 144120-54-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -17.0 to -21.0 deg (C=1,DMF)