5-Amino-4-bromo-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
5-Amino-4-bromo-3-methyl-1-phenylpyrazole
A2901-1G
A2901-5G
TCIAA2901-1GEA
59.4
EUR
TCIAA2901-1G
TCIAA2901-5G
5-Amino-4-bromo-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
5-Amino-4-bromo-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Formule:
C₁₀H₁₀BrN₃ MW: 252.12 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD04039926 Numéro CAS: 69464-98-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 96.0 % |
Melting point | 102.0 to 106.0 deg-C |