Imprimer
Fmoc-Glu(OAll)-OH ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Fmoc-L-glutamic acid 5-allyl ester, N-Fmoc-L-glutamic acid 5-Allyl ester, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamic acid 5-Allyl ester, Fmoc-Glu(allyl ester)-OH, 5-Allyl N-Fmoc-L-glutamate, Fmoc-Glu(OAll)-OH, 5-Allyl N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate
A2895-1G A2895-5G
TCIAA2895-1GEA 46.2 EUR
TCIAA2895-1G TCIAA2895-5G
Fmoc-Glu(OAll)-OH ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fmoc-Glu(OAll)-OH
Formule: C₂₃H₂₃NO₆
MW: 409.438 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00190879
Numéro CAS: 133464-46-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -15.0 to -19.0 deg (C=1,DMF)