Imprimer
2-Amino-5-iodo-4-méthylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2880-1G A2880-5G
TCIAA2880-1GEA 34.1 EUR
TCIAA2880-1G TCIAA2880-5G
2-Amino-5-iodo-4-méthylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-5-iodo-4-méthylpyridine
Formule: C₆H₇IN₂
Numéro MDL: MFCD06637727
Numéro CAS: 356561-08-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C