Imprimer
5-Acetylthiophene-2-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2866-1G A2866-5G
TCIAA2866-1GEA 22 EUR
TCIAA2866-1G TCIAA2866-5G
5-Acetylthiophene-2-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Acetylthiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₇H₆O₃S
Numéro MDL: MFCD00055512
Numéro CAS: 4066-41-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 209.0 to 213.0 deg-C