Imprimer
N-Acetyl-DL-phenylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ac-DL-Phe-OH
A2864-5G A2864-25G
TCIAA2864-5GEA 17.6 EUR
TCIAA2864-5G TCIAA2864-25G
N-Acetyl-DL-phenylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Acetyl-DL-phenylalanine
Formule: C₁₁H₁₃NO₃
MW: 207.229 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063157
Numéro CAS: 2901-75-9
EINECS: 220-793-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C