1-Acryloyloxy-3-hydroxyadamantane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
A2859-5G
A2859-25G
TCIAA2859-5GEA
66
EUR
TCIAA2859-5G
TCIAA2859-25G
1-Acryloyloxy-3-hydroxyadamantane ≥98.0% (par GC)
1-Acryloyloxy-3-hydroxyadamantane
Formule:
C₁₃H₁₈O₃ |
Numéro MDL:
MFCD13194929 Numéro CAS: 216581-76-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 70.0 to 74.0 deg-C |