Imprimer
2-Amino-N-[(1,1'-biphenyl)-4-yl]-N-(4-bromophenyl)-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
A2858-1G A2858-5G
TCIAA2858-1GEA 51.7 EUR
TCIAA2858-1G TCIAA2858-5G
2-Amino-N-[(1,1'-biphenyl)-4-yl]-N-(4-bromophenyl)-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2-Amino-N-[(1,1'-biphenyl)-4-yl]-N-(4-bromophenyl)-9,9-dimethylfluorene
Formule: C₃₃H₂₆BrN
Numéro MDL: MFCD20040455
Numéro CAS: 1246562-40-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C