Imprimer
4-Amino-1-methyl-3-n-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Amino-1-methyl-3-N-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide, 4-Amino-1-methyl-3-propylpyrazole-5-carboxamide
A2857-5G A2857-25G
TCIAA2857-5GEA 40.7 EUR
TCIAA2857-5G TCIAA2857-25G
4-Amino-1-methyl-3-n-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Amino-1-methyl-3-n-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
Formule: C₈H₁₄N₄O
Numéro MDL: MFCD02927682
Numéro CAS: 139756-02-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C