Imprimer
2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(2-Amino-4,5-dimethoxyphenyl)ethanone
A2842-1G A2842-5G
TCIAA2842-1GEA 24.2 EUR
TCIAA2842-1G TCIAA2842-5G
2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195.22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016646
Numéro CAS: 4101-30-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C