Imprimer
Acide 2-acétamido-5-bromobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Acetamido-5-bromobenzoic Acid, N-Acetyl-5-bromoanthranilic acid
A2839-1G A2839-5G
TCIAA2839-1GEA 22 EUR
TCIAA2839-1G TCIAA2839-5G
Acide 2-acétamido-5-bromobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-acétamido-5-bromobenzoïque
Formule: C₉H₈BrNO₃
Numéro MDL: MFCD00040904
Numéro CAS: 38985-79-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 215.0 to 219.0 deg-C