Imprimer
(R)-(+)-3-Aminoquinuclidine dichlorhydrate 98,0 N, T
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
A2830-1G A2830-5G
TCIAA2830-1GEA 86.9 EUR
TCIAA2830-1G TCIAA2830-5G
(R)-(+)-3-Aminoquinuclidine dichlorhydrate 98,0 N, T
(R)-(+)-3-Aminoquinuclidine dichlorhydrate
Formule: C₇H₁₆Cl₂N₂
MW: 199.1213 g/mol
Point de fusion: 315°C
Numéro MDL: MFCD00191752
Numéro CAS: 123536-14-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +22.0 to +26.0 deg (C=1,H2O)