Imprimer
Alimemazine Tartrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Trimeprazine Tartrate, 10-[3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]phenothiazine Tartrate, Alimemazine Hemitartrate
A2813-100MG A2813-1G A2813-5G
TCIAA2813-100MGEA 35.2 EUR
TCIAA2813-100MG TCIAA2813-1G TCIAA2813-5G
Alimemazine Tartrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Alimemazine Tartrate
Formule: C₃₆H₄₄N₄S₂·C₄H₆O₆
Numéro MDL: MFCD00242594
Numéro CAS: 4330-99-8
EINECS: 224-368-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,09704
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C