Imprimer
Aminophylline ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,7-Dihydro-1,3-dimethylpurine-2,6-dione, complex with 1,2-ethanediamine (2:1), 1,3-Dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione hemiethane-1,2-diamine salt
A2805-25G A2805-100G
TCIAA2805-25GEA 29.7 EUR
TCIAA2805-25G TCIAA2805-100G
Aminophylline ≥98.0% (par HPLC)
Aminophylline
Formule: C₇H₈N₄O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00013221
Numéro CAS: 317-34-0
EINECS: 206-264-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00465
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %