Chlorure de palmitoyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 112-67-4
Molecular Formula: C16H31ClO
Formula Weight: 274.88
Flash Point: 182°(359°F)
Refractive Index: 1.4520
Melting Point: ca 9-12°
Boiling Point: 174°/0.5mm
Beilstein Reference: 972409
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000742
Formule:
C₁₆H₃₁ClO Point d'ébullition: 174 °C (0.5 mmHg) Point de fusion: ∼ 9…12 °C Densité: 0.906 Point d'éclair: 182 °C (359 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000742 Numéro CAS: 112-67-4 EINECS: 203-996-7 ONU: 3265 ADR: 8,II |