Imprimer
3-Aminofluoranthène ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2789-1G A2789-5G
TCIAA2789-1GEA 71.5 EUR
TCIAA2789-1G TCIAA2789-5G
3-Aminofluoranthène ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
3-Aminofluoranthène
Formule: C₁₆H₁₁N
Numéro MDL: MFCD00001185
Numéro CAS: 2693-46-1
EINECS: 220-263-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C