Imprimer
(R)-(-)-3-Aminopiperidine dihydrochloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A2787-200MG A2787-1G
TCIAA2787-200MGEA 23.1 EUR
TCIAA2787-200MG TCIAA2787-1G
(R)-(-)-3-Aminopiperidine dihydrochloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
(R)-(-)-3-Aminopiperidine dihydrochloride
Formule: C₅H₁₄Cl₂N₂
Numéro MDL: MFCD06799458
Numéro CAS: 334618-23-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 206.0 to 210.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -1.0 to -3.0 deg (C=1, H2O)