(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (AOP) ) 98,0 HPLC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
((3H-[1,2,3]Triazolo[4,5-b]pyridin-3-yl)oxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate(V), 7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate, (7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium Hexafluorophosphate, (7-Azabenzotriazol-1-yl)-N-oxy-tris(dimethyamino)phosphonium hexafluorosphate, AOP, Tris(dimethylamino)(3H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridin-3-yloxy)phosphonium Hexafluorophosphate
Formule:
C₁₂H₂₂F₆N₆OP₂ MW: 443.27 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD09263289 Numéro CAS: 156311-85-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Lambda max. | 245.0 to 248.0 nm (CH3CN) |
Absorbance | min. 0.280 (0.02g/L, CH3CN, 245.0 to 248.0 nm) |