Imprimer
1,3-Benzoxazole-2-amine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
A2774-5G A2774-25G
TCIAA2774-5GEA 147 EUR
TCIAA2774-5G TCIAA2774-25G
1,3-Benzoxazole-2-amine ≥98.0% (par HPLC)
1,3-Benzoxazole-2-amine
Formule: C₇H₆N₂O
Numéro MDL: MFCD00182850
Numéro CAS: 4570-41-6
EINECS: 224-952-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C