Imprimer
β-Alanine-tert-butylester hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: beta-Alanine tert-Butyl ester hydrochloride, β-Alanine t-butyl ester hydrochloride, H-β-Ala-OtBu·HCl, H-beta-Ala-OtBu·HCl, H-beta-Ala-OtBu.HCl, H-β-Ala-OtBu.HCl, tert-Butyl 3-aminopropanoate hydrochloride
A2772-5G A2772-25G
TCIAA2772-5GEA 53.9 EUR
TCIAA2772-5G TCIAA2772-25G
β-Alanine-tert-butylester hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
beta-Alanine-tert-butylester hydrochloride
Formule: C₇H₁₆ClNO₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00058258
Numéro CAS: 58620-93-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %