Imprimer
L-Alanine benzyl ester hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-Ala-OBzl.HCl, H-Ala-OBzl·HCl
A2771-5G A2771-25G
TCIAA2771-5GEA 22 EUR
TCIAA2771-5G TCIAA2771-25G
L-Alanine benzyl ester hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
L-Alanine benzyl ester hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00054340
Numéro CAS: 5557-83-5
EINECS: 226-920-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -9.0 to -11.0 deg (C=1,1mol/L HCl)