Imprimer
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(4-Acetyl-3-methylphenyl)acetamide
A2767-5G A2767-25G
TCIAA2767-5GEA 49.5 EUR
TCIAA2767-5G TCIAA2767-25G
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone ≥98.0% (par GC)
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
Numéro MDL: MFCD02258876
Numéro CAS: 34956-31-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C