Imprimer
3-Amino-5-fluoropyridine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2753-1G A2753-5G
TCIAA2753-1GEA 44 EUR
TCIAA2753-1G TCIAA2753-5G
3-Amino-5-fluoropyridine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3-Amino-5-fluoropyridine
Formule: C₅H₅FN₂
Numéro MDL: MFCD00234073
Numéro CAS: 210169-05-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C