Imprimer
4-Amino-3-iodobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Cyano-2-iodoaniline
A2747-1G A2747-5G
TCIAA2747-1GEA 51.7 EUR
TCIAA2747-1G TCIAA2747-5G
4-Amino-3-iodobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
4-Amino-3-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₅IN₂
Numéro MDL: MFCD04039964
Numéro CAS: 33348-34-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18b1e12a2b743bd41328ccbf59f82daf79fe61fa&vid=18b1e12a2b743bd41328ccbf59f82daf79fe61fa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C