Imprimer
3-Amino-4-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
A2745-1G A2745-5G
TCIAA2745-1GEA 105 EUR
TCIAA2745-1G TCIAA2745-5G
3-Amino-4-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Amino-4-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₁₀BNO₂
Numéro MDL: MFCD01074640
Numéro CAS: 22237-12-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) 97.0 to 114.0 %