Imprimer
Arabinofuranosyl-guanine hydrate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
A2739-10MG A2739-50MG
TCIAA2739-10MGEA 17.6 EUR
TCIAA2739-10MG TCIAA2739-50MG
Arabinofuranosyl-guanine hydrate ≥98.0% (par HPLC)
Arabinofuranosyl-guanine hydrate
Formule: C₁₀H₁₃N₅O₅
Point de fusion: 225°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00065486
Numéro CAS: 38819-10-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 24.00% to 25.50% (calcd.on anh.substance)
Water 4.0 to 7.0 %